Learn More
10,12-Docosadiendioesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342926
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342926 1 g 1 Gramm
11352926 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10647.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 28393-02-4 | C22H34O4 | 362.51 g/mol
Polymerizable diacid (10,12-docosadiynedioic acid) was used as obtained from GFS Chemicals. Synthesis of dimesogenic liquid crystals with both cholesterol and azobenzene groups is by the esterification of 10,12-docosadiynedioic acid. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die verwendete polymerisierbare Disäure (10,12-Docosadiendisäure) stammt von GFS Chemicals. Die Synthese von dimesogenen Flüssigkristallen mit Cholesterin- und Azobenzen-Gruppen erfolgt durch die Veresterung von 10,12-Docosadiendisäure. .
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28393-02-4
Summenformel C22H34O4
Molekulargewicht (g/mol) 362.51
MDL-Nummer MFCD00078306
InChI-Schlüssel XCUAGNLOPZWTEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10,12-docosadiynedioic acid, 10,12-docosadiyndioic acid, 10,12-docosadiynedioicacid, acmc-20aozt, 10,12-docasadiyndioic acid, 10,12-docosadiynedioic acid #, icosa-9,11-diyne-1,20-dicarboxylic acid
PubChem CID 544138
IUPAC-Name Docosa-10,12-diyndiosäure
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10,12-Docosadiynedioic acid
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Menge 1 g
Beilstein 1803395
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 362.51
Reinheit (%) 95%