Läs mer
10,12-Docosadiendioesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352926
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge unitSize
11352926 5 g 5 Gramm
11342926 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11352926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10647.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 28393-02-4 | C22H34O4 | 362.51 g/mol
Polymerizable diacid (10,12-docosadiynedioic acid) was used as obtained from GFS Chemicals. Synthesis of dimesogenic liquid crystals with both cholesterol and azobenzene groups is by the esterification of 10,12-docosadiynedioic acid. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die verwendete polymerisierbare Disäure (10,12-Docosadiendisäure) stammt von GFS Chemicals. Die Synthese von dimesogenen Flüssigkristallen mit Cholesterin- und Azobenzen-Gruppen erfolgt durch die Veresterung von 10,12-Docosadiendisäure. .
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28393-02-4
Summenformel C22H34O4
Molekulargewicht (g/mol) 362.51
MDL-Nummer MFCD00078306
InChI-Schlüssel XCUAGNLOPZWTEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10,12-docosadiynedioic acid, 10,12-docosadiyndioic acid, 10,12-docosadiynedioicacid, acmc-20aozt, 10,12-docasadiyndioic acid, 10,12-docosadiynedioic acid #, icosa-9,11-diyne-1,20-dicarboxylic acid
PubChem CID 544138
IUPAC-Name Docosa-10,12-diyndiosäure
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 10,12-Docosadiynedioic acid
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Menge 5 g
Beilstein 1803395
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 362.51
Reinheit (%) 95%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.