Learn More
10,16-Dihydroxyhexadecansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 10,16-Dihydroxyhexadecanoic Acid |
| CAS | 3233-90-7 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C16 H32 O4 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H32O4/c17-14-10-6-5-8-12-15(18)11-7-3-1-2-4-9-13-16(19)20/h15,17-18H,1-14H2,(H,19,20) |
| SMILES | OCCCCCCC(O)CCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 10,16-DiHydroxyhexadecansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 288.423 |
| Formelmasse | 288.23 |
| Mehr anzeigen |