Learn More
10-[3-(Dimethylamino)propyl]acridin-9(10H)-on-Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17910406
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17910406 100 mg 100 Milligramm
17972926 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17910406 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0077.08
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
10-[3-(Dimethylamino)propyl]acridin-9(10H)-on-Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-[3-(Dimethyl-amino)propyl]acridin-9(10H)-one Hydrochloride
CAS 2307-88-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 10-[3-(Dimethyl-amino)propyl]acridin-9(10H)-one Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H20 N2 O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Imipramine Hydrochloride Imp. C (EP), Imipramine Imp. C (EP), 10-[3-(Dimethyl-amino)propyl]acridin-9(10H)-one Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Imipramine Impurity C as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C18H20N2O.ClH/c1-19(2)12-7-13-20-16-10-5-3-8-14(16)18(21)15-9-4-6-11-17(15)20;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
IUPAC-Name 10-[3-(Dimethylamino)propyl]acridin-9-on;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 316.83
Menge 100 mg
Formelmasse 316.1342 g/mol