Learn More
10-[3-(Dimethylamino)propyl]acridin-9(10H)-on-Hydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
10-[3-(Dimethylamino)propyl]acridin-9(10H)-on-Hydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 10-[3-(Dimethyl-amino)propyl]acridin-9(10H)-one Hydrochloride |
| CAS | 2307-88-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 10-[3-(Dimethyl-amino)propyl]acridin-9(10H)-one Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C18 H20 N2 O . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Imipramine Hydrochloride Imp. C (EP), Imipramine Imp. C (EP), 10-[3-(Dimethyl-amino)propyl]acridin-9(10H)-one Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Imipramine Impurity C as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H20N2O.ClH/c1-19(2)12-7-13-20-16-10-5-3-8-14(16)18(21)15-9-4-6-11-17(15)20;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | 10-[3-(Dimethylamino)propyl]acridin-9-on;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |