Learn More
10-Azido-1-decanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 10-Azido-1-decanol |
| CAS | 57395-48-9 |
| Summenformel | C10 H21 N3 O |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H21N3O/c11-13-12-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-14/h14H,1-10H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-Name | 10-Azidodecan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 199.29 |
| Formelmasse | 199.1685 |