Learn More
10 % Biodiesel/90 % Dieselkraftstoff mit hohem Cetanzahlgehalt, v/v, VHG™
Beschreibung
10 % Biodiesel/90 % Dieselkraftstoff mit hohem Cetanzahlgehalt, v/v
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Biodiesel/Diesel Fuel Blends |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Biodiesel/Diesel Fuel Blends |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Konzentration | 33147% |
| IUPAC-Name | Biodiesel@fs: Dieselkraftstoffmischungen |
| Solvent or Matrix | High Cetane Diesel Fuel/Biodiesel |
| Menge | 50 mL |