Learn More
Thermo Scientific Chemicals 10-Hydroxycamptothecin
Artikelnummer. 17201206 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17201206 1 g 1 Gramm
17211206 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17201206 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 467490010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 19685-09-7 | C20H16N2O5, C20H16N2O5 | 364.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19685-09-7
Summenformel C20H16N2O5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Hydroxycamptothecin
Menge 1 g
Schmelzpunkt 225,0°bis 267,0 °C
Formelmasse 364,36
InChI-Schlüssel HAWSQZCWOQZXHI-FQEVSTJZSA-N
SMILES CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C1N(CC3=C1N=C1C=CC(O)=CC1=C3)C2=O
IUPAC-Name (19S)-19-ethyl-7,19-dihydroxy-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaene-14,18-dione
Molekulargewicht (g/mol) 364.36