Learn More
10-Hydroxygeraniol, TRC
Artikelnummer. 30397243
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30397243 250 mg -
30393210 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30397243 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH939740250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26488-97-1
Summenformel C10H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
Synonym (E,E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadiene-1,8-diol, (E,E)-2,6-Dimethylocta-2,6-diene-1,8-diol
IUPAC-Name (2E,6Z)-2,6-dimethylocta-2,6-diene-1,8-diol
SMILES OC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Hydroxygeraniol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O2/c1-9(6-7-11)4-3-5-10(2)8-12/h5-6,11-12H,3-4,7-8H2,1-2H3/b9-6-,10-5+
Formelmasse 170.1307