missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
10-Hydroxyimipramin BH3-Adukt, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct |
| CAS | 20438-96-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C19 H24 N2 O . B H3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H24N2O.BH3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19(22)16-9-4-6-11-18(16)21;/h3-6,8-11,19,22H,7,12-14H2,1-2H3;1H3 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | B.CN(C)CCCN1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?