missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

10-Hydroxyimipramin BH3-Adukt, Mikromol™

Artikelnummer. 30052689
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052689 25 mg 25 Milligramm
30051297 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30052689 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0077.040025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

10-Hydroxyimipramin BH3-Adukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
CAS 20438-96-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H24 N2 O . B H3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2O.BH3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19(22)16-9-4-6-11-18(16)21;/h3-6,8-11,19,22H,7,12-14H2,1-2H3;1H3
SMILES B.CN(C)CCCN1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
IUPAC-Name Boran;11-[3-(Dimethylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-ol
Molekulargewicht (g/mol) 310.24
Menge 25 mg
Formelmasse 310.2216 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.