Learn More
10-Undecenoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10387970
288.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
38460-95-6
C11H19ClO
202.72
MFCD00000772
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
10-undecenoyl chloride, 10-undecylenoyl chloride, 10-undecenoylchloride, omega-undecylenic acid chloride, undecylenoyl chloride, .omega.-undecylenic acid chloride, acmc-1ckgs, 10-hendecenoyl chloride, 10-undecenoic acid chloride, 4-02-00-01615 beilstein handbook reference
38042
undec-10-enoyl chloride
ClC(=O)CCCCCCCCC=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
38460-95-6
C11H19ClO
202.72
MFCD00000772
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
10-undecenoyl chloride, 10-undecylenoyl chloride, 10-undecenoylchloride, omega-undecylenic acid chloride, undecylenoyl chloride, .omega.-undecylenic acid chloride, acmc-1ckgs, 10-hendecenoyl chloride, 10-undecenoic acid chloride, 4-02-00-01615 beilstein handbook reference
38042
undec-10-enoyl chloride
ClC(=O)CCCCCCCCC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 10-Undecenoyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 120°C to 122°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CH(CH2)8COCl
Brechungsindex 1.4532 to 1.4552
Menge 500 mL
Beilstein 02, 459
Relative Dichte 0.94
Formelmasse 202.72
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10-Undecenoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.