missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Wischtücher aus 100 % chlorfreiem, gebleichtem Zellstoff
Marke: Carl Roth™ 0087.2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.40000kg
Spezifikation
Gewebewischtücher | |
20 cm | |
21 x 20 cm | |
2-lagig |
21 cm | |
100 % chlorfrei gebleichter Zellstoff | |
3750/Schachtel |