Learn More
Hirschmann™ 100 ml Messzylinder der Klasse B mit erhöhter Skala
Artikelnummer. 10044561
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10044561 100 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10044561 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 7501180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für volumetrische Genauigkeit bei Anwendungen im Liquid Handling.
  • Mit erhöhter Skala und Ringmarkierung an den Hauptpunkten
  • Hohe Ausführung
  • Transparent
  • Sechseckige Buchse
  • Gemäß DIN 12 681/ISO 6706
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Blaue Graduierungsmarkierungen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Polypropylen
Toleranz ±1 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 6706, DIN 12681
Klasse Klasse B
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Graduierungen Blau
Unterteilung 1 ml
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 250 mm
Typ Graduierter Messzylinder