Learn More
Wheaton™ Quadratisches Wägeschiffchen, 100 ml
Beschreibung
- Antistatisch
- Verhindert die Probenretention
- Quadratischer Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bodenform | Quadratisch |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Schlagfestes Polystyrol |
| Form | Quadratisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Waagen |
| Anzahl pro Karton | 10000 |
| Mehr anzeigen |