Learn More
Macherey Nagel Bioanalysis 1000ml Buffer LYS-EF
Marke:  Macherey Nagel Bioanalysis 740387.1000
1000ml Buffer LYS-EF
Artikelnummer. 15190237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.29 €
    104.27 € / 1000 Milliliter
    Sparen 30.02 €
    22% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Buffer LYS-EF (1000 mL)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide