missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetic Acid (Glacial) 100% pure 2.5L

Marke:  Merck Chemicals 1000562500

Essigsäure (Eisessig) 100% reinst Ph Eur ,BP,JP,USP,E 260 2,5l

Weitere Details : CAS : 64-19-7 Netto-Gewicht : 2.50000kg Transport : UN number : 2789 Chem class : 8 Pack group : II

Artikelnummer. 10041950

  • N.V. / 2.50 Liter
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »