Learn More
10058-F4, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 10058-F4 |
CAS | 403811-55-2 |
Farbe | Gelb |
Summenformel | C12H11NOS2 |
MDL-Nummer | MFCD00758517 |
Menge | 10 mg |
Synonym | c-myc inhibitor, 5e-5-4-ethylbenzylidene-2-mercapto-1,3-thiazol-4 5h-one, 5-4-ethylphenyl methylene-2-thioxo-4-thiazolidinone, e-5-4-ethylbenzylidene-2-mercaptothiazol-4 5h-one, z,e-5-4-ethylbenzylidine-2-thioxothiazolidin-4-one, 5e-5-4-ethylphenyl methylidene-2-sulfanyl-1,3-thiazol-4-one, 5e-5-4-ethylphenyl methylidene-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one, 10058-f hplc , solid |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO; Soluble in water at concentrations less than 2mg/ml |
InChI-Schlüssel | SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N |
SMILES | CCC1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2 |