missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Ethyl-4-methyl-1-pentanol, TRC

Artikelnummer. 30012094
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012094 100 mg 100 Milligramm
30136930 500 mg 500 Milligramm
30136432 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012094 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE929230100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 106-67-2
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
Synonym 2-Ethyl-4-methylpentanol
SMILES CC(C)CC(CO)CC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-4-methyl-1-pentanol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O/c1-4-8(6-9)5-7(2)3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Formelmasse 130.1358
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.