missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sermorelin Acetate, TRC

Artikelnummer. 30007793
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007793 100 mg 100 Milligramm
30010194 50 mg 50 Milligramm
17928014 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007793 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS280028100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 516482-86-3
Summenformel C149H246N44O42S • xC2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 3357.936005
Synonym 29-L-Argininamide-1-29-somatoliberin (Human Pancreatic Islet), Geref, Groliberin, Human Growth Hormone-Releasing Hormone(1-29) Amide, Human Pancreatic Somatoliberin(1-29) Amide Acetate, 1-29-Human GRF-NH2 Acetate, 29-L-argininamide-30-de-L-glutamine-31-de-L-glutamine-32-deglycine-33-de-L-glutamic acid-34-de-L-serine-35-de-L-asparagine-36-de-L-glutamine-37-de-L-glutamic acid-38-de-L-arginine-39-deglycine-40-de-L-alanine-41-de-L-arginine-42-de-L-alanine-43-de-L-arginine-44-de-L-leucinamide Somatoliberin (Human Pancreatic Islet) Acetate
IUPAC-Name acetic acid;(3S)-4-[[(2S)-1-[[(2S,3S)-1-[[(2S)-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[2-[[(2S)-5-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-5-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S,3S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-amino-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-methylsulfanyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-carboxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]amino]-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-2-oxoethyl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]amino]-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-1,4-dioxobutan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoyl]amino]-4-oxobutanoic acid
SMILES NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](CO)NC([C@@H](NC([C@@]([C@H](CC)C)([H])NC([C@@H](NC([C@H](CCC(N)=O)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCCCN)NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@@H](NC([C@H](CO)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCC(N)=O)NC(CNC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](C(C)C)NC([C@H](CCCCN)NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@@H](NC([C@H](CO)NC([C@H](CC(N)=O)NC([C@@]([C@@H](C)O)([H])NC([C@@H](NC([C@@]([C@H](CC)C)([H])NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](N[H])CC1=CC=C(O)C=C1)=O)C)=O)CC(O)=O)=O)C)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)=O)=O)CC3=CC=C(O)C=C3)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CC(O)=O)=O)=O)CCSC)=O)=O)=O.CC(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sermorelin Acetate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C149H246N44O42S.C2H4O2/c1-20-77(13)116(191-122(211)81(17)168-132(221)104(66-113(204)205)178-121(210)79(15)167-123(212)88(152)62-84-39-43-86(198)44-40-84)145(234)185-102(63-83-32-23-22-24-33-83)138(227)193-118(82(18)197)146(235)186-103(65-111(155)202)137(226)189-108(71-196)142(231)182-101(64-85-41-45-87(199)46-42-85)136(225)175-93(38-31-56-165-149(161)162)126(215)174-91(35-26-28-53-151)131(220)190-115(76(11)12)143(232)184-97(58-72(3)4)124(213)166-68-112(203)170-94(47-49-109(153)200)128(217)180-100(61-75(9)10)135(224)188-106(69-194)140(229)169-80(16)120(209)172-92(37-30-55-164-148(159)160)125(214)173-90(34-25-27-52-150)127(216)179-99(60-74(7)8)134(223)181-98(59-73(5)6)133(222)176-95(48-50-110(154)201)129(218)183-105(67-114(206)207)139(228)192-117(78(14)21-2)144(233)177-96(51-57-236-19)130(219)187-107(70-195)141(230)171-89(119(156)208)36-29-54-163-147(157)158;1-2(3)4/h22-24,32-33,39-46,72-82,88-108,115-118,194-199H,20-21,25-31,34-38,47-71,150-152H2,1-19H3,(H2,153,200)(H2,154,201)(H2,155,202)(H2,156,208)(H,166,213)(H,167,212)(H,168,221)(H,169,229)(H,170,203)(H,171,230)(H,172,209)(H,173,214)(H,174,215)(H,175,225)(H,176,222)(H,177,233)(H,178,210)(H,179,216)(H,180,217)(H,181,223)(H,182,231)(H,183,218)(H,184,232)(H,185,234)(H,186,235)(H,187,219)(H,188,224)(H,189,226)(H,190,220)(H,191,211)(H,192,228)(H,193,227)(H,204,205)(H,206,207)(H4,157,158,163)(H4,159,160,164)(H4,161,162,165);1H3,(H,3,4)/t77-,78-,79-,80-,81-,82+,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,115-,116-,117-,118-;/m0./s1
Formelmasse 3415.8398
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.