Learn More
Fisherbrand™ X88 Rollrandflasche 100ml COL 20mm .
Catalog Number 15303428
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Aus Typ-3-Klarglas. Fisherbrand™ Injektionsfläschchen, Typ 3 sind mit einem 20 mm-Bördelrand versehen.
  • Typ 3 Glas
  • Klar
  • Bördelrand
Durchmesser (metrisch) 51,6 mm
Höhe (metrisch) 94,5 mm
Produkttyp Injektionsfläschchen
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 20mm
Material Glas Typ 3
Halsausführung Bördel
Closure Included Nein
Öffnung Eng