Learn More
Fisherbrand™ 100 ml graduierte Messsäule
Artikelnummer. 11817501
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11817501 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11817501 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. DBG505
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für die präzise Handhabung von Flüssigkeiten im Labor.
  • In 1-ml-Schritten graduiert
  • 31 mm Durchmesser, 234 mm Höhe
  • Aus Glas der Klasse B hergestellt
Spezifikation
Artikelbeschreibung Messsäule
Class B
Höhe (metrisch) 234 mm
Tolerance Metric ±1 ml
Typ Graduierte Messzylinder
Material Glas
Außendurchmesser (metrisch) 31 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Graduierungen Schritte von 1 ml
Fehlergrenze ± 1 ml