missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Doublecortin VHH-8His-Cys-tag Recombinant Alpaca Monoclonal Antibody (SAA1176)

Artikelnummer. 30131420
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30131420 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30131420 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA554551

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody

Compatible with Direct ELISA.

In the developing cortex, cortical neurons must migrate over long distances to reach the site of their final differentiation. DCX is a cytoplasmic protein which appears to direct neuronal migration by regulating the organization and stability of microtubules. It contains two doublecortin domains, which bind microtubules. In addition, this protein interacts with LIS1, the regulatory gamma subunit of platelet activating factor acetylhydrolase, and this interaction is important to proper microtubule function in the developing cortex. Mutations in the gene encoding DCX are a cause of X-linked lissencephaly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Doublecortin VHH-8His-Cys-tag
Anwendungen ELISA, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon SAA1176
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen DCX
Gen-Zugriffsnummer O43602
Gen-Alias DBCN; Dbct; DC; Dcn; DCX; doublecortex; doublecortin; doublin; lissencephalin-X; lissencephaly, X-linked (doublecortin); LISX; Lis-X; LIS-XD; Neuronal migration protein doublecortin; OTTHUMP00000023860; OTTHUMP00000216316; SCLH; XLIS
Gensymbole DCX
Wirtsspezies Alpaca
Immunogen Recombinant Human DCX.
Reinigungsverfahren Metal-chelate chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1641
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype VHH
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.