missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human FCRL4/FcRH4 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18740459
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18740459 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18740459 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. FAB24262N100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

FCRL4/FcRH4/IRTA1 Monoclonal specifically detects FCRL4/FcRH4/IRTA1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FCRL4/FcRH4/IRTA1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 580810
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_112572
Gen-Alias CD307d, CD307d antigen, Fc receptor homolog 4, Fc receptor-like 4, FcRH4, FCRH4Fc receptor-like protein 4, FcRL4, FcR-like protein 4, hIFGP2, IFGP family protein 2, IFGP2, IGFP2, Immune receptor translocation-associated protein 1, immunoglobulin superfamily Fc receptor, gp42, immunoglobulin superfamily receptor translocation associated 1, IRTA1, IRTA1MGC150523, MGC150522
Gensymbole FCRL4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FCRL4/FcRH4 Gln16-Asp385 Accession # NP_112572
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83417
Testspezifität Detects human FCRL4/FcRH4 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human FCRL1 is observed.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only (RUO)

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.