missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse BTLA Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 30226402
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30226402 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30226402 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. FAB3007G100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

BTLA/CD272 Polyclonal antibody specifically detects BTLA/CD272 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BTLA/CD272
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Gen-Zugriffsnummer Q32MV9
Gen-Alias B and T lymphocyte associated, B and T lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte-associated protein, BTLA1, CD272, CD272 antigen, FLJ16065, MGC129743
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse BTLA, Glu30-Gly176 (Pro41Glu, Thr45Asn, Thr47Lys, Gln52His, Arg55Trp, Gln63Glu, Cys85Trp), Accession # Q32MV9
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 151888
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date. Protect from light.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.