missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calpain 2 Antibody (17E9), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30038679 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30038679 100 μL 100 Mikroliter
30025860 50 μL 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30038679 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP326467100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Calpain 2 Monoclonal antibody specifically detects Calpain 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Calpain 2
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 17E9
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, ELISA
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias Calcium-activated neutral proteinase 2, calpain 2, (m/II) large subunit, calpain 2, large [catalytic] subunit, calpain 2, large subunit, Calpain large polypeptide L2, Calpain M-type, calpain, large polypeptide L2, calpain-2 catalytic subunit, Calpain-2 large subunit, CANP 2, CANPL2CANP2, CANPml, EC 3.4.22, EC 3.4.22.53, FLJ39928, M-calpain, mCANP, Millimolar-calpain
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human Calpain 2 [UniProt P17655]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Immunology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 824
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.