missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NDUFB10 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30228876 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30228876 100 μL 100 Mikroliter
30228339 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30228876 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338064100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NDUFB10 Polyclonal antibody specifically detects NDUFB10 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NDUFB10
Anwendungen ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias CI-PDSW, complex I PDSW subunit, Complex I-PDSW, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 10 (22kD, PDSW), NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 10, 22kDa, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 10, NADH ubiquinone oxidoreductase PDSW subunit (RH 16p13.3), NADH-ubiquinone oxidoreductase PDSW subunit, PDSW
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-172 of human NDUFB10 (NP_004539.1).,, Sequence:, MPDSWDKDVYPEPPRRTPVQPNPIVYMMKAFDLIVDRPVTLVREFIERQHAKNRYYYYHRQYRRVPDITECKEEDIMCMYEAEMQWKRDYKVDQEIINIMQDRLKACQQREGQNYQQNCIKEVEQFTQVAKAYQDRYQDLGAYSSARKCLAKQRQRMLQERKAAKEAAAATS
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4716
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.