Learn More
OPA3 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30228614 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30228614 100 μL 100 Mikroliter
30230357 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30228614 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338494100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
OPA3 Polyclonal antibody specifically detects OPA3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen OPA3
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias FLJ22187, FLJ25932, MGA3Optic atrophy 3 (Iraqi-Jewish 'optic atrophy plus'), MGC75494, optic atrophy 3 (autosomal recessive, with chorea and spastic paraplegia), optic atrophy 3 protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-179 of human OPA3 (NP_079412.1).,, Sequence:, NRIKEAARRSEFFKTYICLPPAQLYHWVEMRTKMRIMGFRGTVIKPLNEEAAAELGAELLGEATIFIVGGGCLVLEYWRHQAQQRHKEEEQRAAWNALRDEVGHLALALEALQAQVQAAPPQGALEELRTELQEVRAQLCNPGRSASHAVPASKK
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80207
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG