Learn More
RAIN Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30233095 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30233095 100 μL 100 Mikroliter
30230237 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30233095 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP335851100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
RAIN Polyclonal antibody specifically detects RAIN in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RAIN
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias Rain, RAINFLJ20401, Ras interacting protein 1, ras-interacting protein 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 635-785 of human RAIN (Q5U651).,, Sequence:, TPEAVSVELRPLMLWMANTTELLSFVQEKVLEMEKEADQEDPQLCNDLELCDEAMALLDEVIMCTFQQSVYYLTKTLYSTLPALLDSNPFTAGAELPGPGAELGAMPPGLRPTLGVFQAALELTSQCELHPDLVSQTFGYLFFFSNASLLN
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54922
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG