missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX2 Antibody (2E1), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30026395 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30026395 100 μL 100 Mikroliter
30023838 50 μL 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30026395 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP326305100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

SOX2 Monoclonal antibody specifically detects SOX2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SOX2
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2E1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias ANOP3, MCOPS3, MGC2413, SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, transcription factor SOX2, transcription factor SOX-2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human SOX2 [UniProt P48431]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6657
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.