Learn More
Formic acid ≥99%, BAKER ANALYZED™ LC-MS Reagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
2 mL
10 ml
Beschreibung
- LC-Gradient mit Diodenarray-Detektion (AU), 0,1 % (v/v) wässrige Lösung:
- bei 220 nm max. 0,002
- bei 254 nm max. 0,002
- LC-MS Gradienteneignungstest (TIC, 100 bis 2000 m/z), 0,1 % (v/v) wässrige Lösung:
- Positive ESI-MS-empfindliche Verunreinigungen (als Reserpin) max. 50 ppb
- Ultraviolette Absorption, 0,1 % (v/v) wässrige Lösung (1,00-Pfad vs. Wasser):
- bei 240 nm max. 0,1
- bei 260 nm max. 0,01
Spezifikation
Prozentgehaltsbereich | min. 99% |
UN-Nummer | 1779 |
Menge | 10 ml |
Flammpunkt | 69 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Rückstand nach Verdampfung | Max. 20 ppm |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.