Learn More
Hamilton™ SYRINGE, 1010TLL, 10ML, L-L
Marke:  Hamilton™ 8300-50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12700kg
Artikelnummer. 10349304
  • 281.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
Instrumentenspritze
10 ml
17,7 mm
Je 1
Luer Lock