Learn More
HYDRA-POINT™ Solvent G for two-component system, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Beschreibung
- Volumetrische Reagenzien für die Wasserbestimmung durch Karl-Fischer-Titrationen
- Ganz gleich, welche Anforderungen Sie an volumetrische Systeme stellen, HYDRA-POINT™ Karl-Fischer-Reagenzien machen die Wasserbestimmung einfach und problemlos.
- Sie sind frei von Pyridin und wurden speziell für bestehende Anwendungsverfahren entwickelt, um konsistente, zuverlässige Ergebnisse für Proben aller Art zu erzielen.
- Formuliert, um jeden Endpunkt schnell, präzise und reproduzierbar zu erreichen.
- Genauigkeit – Stabilere und driftärmere Reagenzien und Gefäße sparen Zeit und reduzieren den Reagenzienverbrauch.
- Zur Verwendung mit HYDRA-POINT™ Titrant 2 Produktnr. 8845 oder HYDRA-POINT™ Titrant 5 Produktnr. 8844
Spezifikation
Menge | 2.5 L |
Anwendungstest | Suitability for Karl Fischer titration: Passes Test |
UN-Nummer | 1992 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.