Learn More
Hydrochloric acid fuming 37% 1L pure Ph Eur,BP,JP,NF
Marke: Merck Chemicals 1003141000
Salzsäure rauchend 37% reinst Ph Eur,BP, JP,NF 1l
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.19000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II