Learn More
Avantor™ J.T. Baker™ BAKERBOND spe™ SDB-1 SPE-Säulen, auf Polymerbasis
Kann die Qualität der Probenvorbereitung verbessern
Marke:  Avantor™ 7519-02
Weitere Details : CAS : 9003-53-6 Netto-Gewicht : 0.19000kg
Artikelnummer. 10331281
  • 314.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Hervorragende strukturelle, mechanische und chemische Eigenschaften, Reinheit und Belastbarkeit der Verpackung sowie Stabilität des SDB-Sorbens bieten eine verbesserte Probenreinigung und -vorkonzentration.
  • Dieses SDB-Polymersorbens ist ein hocheffizientes und selektives SDB-Sorbens mit hoher Durchsatzleistung.
  • Es ermöglicht eine hohe Rückgewinnung und Reproduzierbarkeit von Ergebnissen, selbst in der SPE von Verbindungen unterschiedlicher Polaritäten.
Spezifikation
Spezifikation
3 mL
200 mg
50
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation