Learn More
Hellma™ Halb-Mikro-Küvette 104-QS, Quarzglas SUPRASIL, Schichtdicke 50 mm, PTFE-Falzd.
Marke:  Hellma™ 104-50-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11734706
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Semi-Mikrozelle
Quarz Suprasil
4mm
50 mm
45 mm
1,4 mL
PTFE
Gehäuse 1Each
200 bis 2500 nm
12,5mm