Learn More
Quecksilber(II)-sulfat, Lösung 80g/l, für dieCSB-Best. gemäß DIN 38409-H41, 1l
Marke: JT Baker 7135.1000
90.87 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Quecksilber(II)-sulfat, Lösung 80g/l, für dieCSB-Best. gemäß DIN 38409-H41, 1l
Weitere Details : CAS : 7783-35-9 Netto-Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 3289 Chem class : 6.1 Pack group : II
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.