Learn More
Bicin, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10428320
66.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
150-25-4
C6H12NNaO4
185.16
MFCD00004295
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
8761
CHEBI:40957
sodium 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetate
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
150-25-4
C6H12NNaO4
185.16
MFCD00004295
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
8761
CHEBI:40957
sodium 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetate
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Extinktion 0.05 max. (5% aqueous soln.) at 250nm
Chemischer Name oder Material Bicine
Extinktionsbedingungen (5% aq. soln.) (1cm cell)
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
pH 4.0 to 5.5 (10% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Verpackung Glasflasche
Merck Index 15, 1205
Formelmasse 163.17
Reinheit (%) ≥99.0% (Total base)
Güte Analyse
Afficher plus Afficher moins