Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy Festwinkelrotor
Mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy Festwinkelrotor verbessern Sie die Leistung durch seine Vielseitigkeit und Geschwindigkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003661
4384.90 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21988" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10450655
  • 5440.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Trennung von gleichzeitig bis zu vierzehn konischen 50 ml-Röhrchen in einer chemisch beständigen und leichteren Option als Aluminium. Thermo Scientific Fiberlite Rotoren bieten außerdem sichere Alternativen in einem reparierbaren Rotor mit 15 Jahren Garantie, um die Austauschkosten zu reduzieren.
Eigenschaften:
Fiberlite Rotoren:
  • Kürzere Laufzeiten und höhere RZB-Werte dank des geringen Gewichts unserer leichtgewichtigen Kohlefaserrotoren
  • Korrosions- und Ermüdungs-beständiges Material und widerstandsfähige Bauweise für strukturelle Integrität
  • 15 Jahre Garantie
  • Kompatibel mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen und Röhrchen für komplette Zentrifugenlösungen
Bestellinformationen:
Röhrchenadapter sind separat erhältlich. O-Ring-Austauschsatz ist unter 021-149-027 zu bestellen; oder wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner vor Ort für weitere Informationen.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Multifuge™ X3/X3R/X3F/X3FR, Sorvall™ Legend™ XT/XF/XTR Zentrifugenserie.
Empfohlen für:
Pelletierung von pro- und eukaryotischen Zellen aus Zellkulturen.
Hinweis:
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell.
Spezifikation
Spezifikation
Fiberlite F13-14 x 50 cy Festwinkelrotor für Sorvall Legend X1/XT/XF
14 x 50 ml
9.250 U/min (Modell für 230 V 10.000 U/min)
1808
30 mm
34 °
Energieeffizient, weniger Abfall
Festwinkelrotor
14.636 x g (bei 230 V 17.105 x g)
8,3 cm
121 mm
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 und SL 40F