Learn More
Sec-Butyllithium, 1.3 M Lösg..in Cyclohexan/Hexan (92/8), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10568513
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
598-30-1, 110-82-7, 110-54-3
C4H9Li
64.06
MFCD00009323
VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N
sec-butyllithium, s-buli, s-butyllithium, s-butyl lithium, unii-5yv3gii1tb, lithium, 1-methylpropyl, 5yv3gii1tb, secbutyllithium, b-butyllithium, sec-butyllitium
102446
lithium(1+) butan-2-ide
[Li]C(C)CC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
598-30-1, 110-82-7, 110-54-3
C4H9Li
64.06
MFCD00009323
VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N
sec-butyllithium, s-buli, s-butyllithium, s-butyl lithium, unii-5yv3gii1tb, lithium, 1-methylpropyl, 5yv3gii1tb, secbutyllithium, b-butyllithium, sec-butyllitium
102446
lithium(1+) butan-2-ide
[Li]C(C)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material sec-Butyllithium
Farbe Farblos
Namenshinweis 1.3M Solution in Cyclohexane/hexane (92/8)
Strukturformel C2H5CH(CH3)Li
Fieser 09,87; 10,75; 12,97; 16,56
Dichte 0.7500g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts (forming lioh and butane).
Formelmasse 64.06
Reinheit (%) 10.5 to 12.5% (as BuLi) (Active base)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.75
Menge 800 mL
Flammpunkt −17°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Hazard Category
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.