Learn More
Ethylenglycol, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
86.07 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
1 L
Spezifikation
Schmelzpunkt | -13°C |
CAS | 107-21-1 |
Farbe | Max. 10 (APHA) |
Azidität | max. 0.01% |
Prozentgehaltsbereich | min. 99.0% |
Summenformel | C2H6O2 |
MDL-Nummer | MFCD00002885 |
InChI-Schlüssel | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OCCO |
IUPAC-Name | Ethan-1,2-diol |