Learn More
Natriumhydroxid, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
1 kg
Spezifikation
Siedepunkt | 1390°C (1013 hPa) |
CAS | 1310-73-2 |
Schmelzpunkt | 323°C |
Prozentgehaltsbereich | min. 98% |
Summenformel | HNaO |
MDL-Nummer | MFCD00003548 |
Dichte | 2.13 g/cm³ (20°C) |
Synonym | Caustic soda |
InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Menge | 1 kg |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.