Learn More
Pyridin, 99.5 %, Extratrocken über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Beschreibung
Pyridin, 99,5 %, C5H5N, CAS-Nummer-110-86-1, Azabenzen, Azin, Caswell-Nr. 717, piridina, piridina italienisch, pirydyna, pirydyna polnisch, pyridin, Pyridin deutsch, RCRA-Abfallnummer u196, 1 l, Dampfdruck: 20 mbar bei 20 °C, 20, 181, 115,0 °C bis 116,0 °C, CHEBI:16227, farblos, 0,9780 g/ml
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridine |
Schmelzpunkt | -42.0°C |
Namenshinweis | Over Molecular Sieves |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.9780g/mL |
Siedepunkt | 115.0°C to 116.0°C |
Menge | 100 mL |
Flammpunkt | 17°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pyridine
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.