Learn More
Dichlormethan ≥99,8 % stabilisiert, ULTRA RESI-ANALYZED™ J.T. Baker™
344.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
2,5 l
Beschreibung
- Stabilisiert mit einem Methanol-Alken-Konservierungsmittelsystem
- Unter Schutzgasatmosphäre verpackt
- Für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Schmelzpunkt | -95°C |
CAS | 75-09-2 |
Farbe | ≤ 10 |
Prozentgehaltsbereich | ≥99.8 % |
Summenformel | CH2Cl2 |
MDL-Nummer | MFCD00000881 |
InChI-Schlüssel | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | ClCCl |
IUPAC-Name | dichloromethane |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.93 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.