Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoklavierbare Verpackung mittel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17768447 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in.
11 x 9 in.
10 x 10 in.
12 x 12 in.
15 x 15 in.
16 x 16 in.
18 x 18 in.
20 x 20 in.
24 x 24 in.
36 x 10 in.
36 x 18 in.
60 x 18 in.
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17768447 9 x 9 in. 500 Stück
17778447 11 x 9 in. 500 Stück
17788447 10 x 10 in. 500 Stück
17798447 36 x 10 in. 500 Stück
17708457 12 x 12 in. 500 Stück
17718457 15 x 15 in. 500 Stück
17728457 16 x 16 in. 500 Stück
17738457 18 x 18 in. 500 Stück
17748457 36 x 18 in. 250 Stück
17758457 60 x 18 in. 100 Stück
17768457 20 x 20 in. 500 Stück
17778457 24 x 24 in. 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 17768447 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. MGTVKSHEET0909
Only null left
Add to basket
Add to basket
Schafft eine hervorragende Bakterienbarriere, die sich nach der Dampfsterilisation hervorragend bewährt. Schneiden mit einem automatisierten CAD-System in ISO 8 und aus DuPont 1073B Medical Grade Tyvek.
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation
  • Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einer sekundären Tyvek™-Sterilisationstasche
  • Hydrophob
  • Ausgezeichnete mikrobielle Barriere
  • Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
  • Fussel-Frei - Kategorie (Helmke-Trommel)
  • In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in.
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Produkttyp Sterilisationsverpackung
Länge (metrisch) 22,9 cm
Breite (metrisch) 22,9 cm