Learn More
10b-Hydroxy ∆4-Tibolon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 10beta-Hydroxy delta4-Tibolone |
| CAS | 105186-35-4 |
| Summenformel | C21 H28 O3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17,19-dihydroxy-7-methyl-, (7α,17α)-, (7α,17α)-17,19-Dihydroxy-7-methyl-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 10β-Hydroxy-Δ4-tibolone, 10,17-Dihydroxy-7α-methyl-19-nor-10β,17α-pregn-4-en-20-yn-3-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H28O3/c1-4-20(23)9-7-16-18-13(2)11-14-12-15(22)5-10-21(14,24)17(18)6-8-19(16,20)3/h1,12-13,16-18,23-24H,5-11H2,2-3H3/t13-,16+,17+,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(O)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13 |
| IUPAC-Name | (7R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-Ethinyl-10,17-dihydroxy-7,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 328.45 |
| Formelmasse | 328.2038 |