Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kit mit unmontierten 10-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde, mit Beschriftungsfeld, hellblaue Kappe, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE, 2 ml
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.
Marke:  Thermo Scientific™ C4010-88AW
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12483678
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko mit den Thermo Scientific™ National™ Komfortkits mit 10-mm-Braunglasfläschchen (unmontiert). Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
  • Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
  • I-D™ Fläschchen haben ein Beschriftungsfeld mit Graduierungen
  • Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
  • Verschlusskappen mit Septa sind nicht auf die Fläschchen aufgesetzt (verpackt in separatem Polybeutel)
Lieferumfang:
100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
Spezifikation
Spezifikation
Hellblau
12 mm
Glas, PTFE, Silikon
2 ml
Fläschchen: C4010-2W, Verschluss: C4010-60A
2 ml
Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung)
Unmontiertes Komfortkit mit Fläschchen und Schraubverschluss
Ja
Braunglas; Beschriftungsfeld; hellblaue Kappe; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE; 2 ml
Braun
Nein
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
100
Polypropylen
32 mm
10/425 mm
10/425 mm
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.