Learn More
11-(4-Ethylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-Dihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052105
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052105 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30052105 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1130.420025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
11-(4-Ethylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-Dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-(4-Ethylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
CAS 2518203-12-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 11-(4-Ethylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H21 N3 S . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 11-(4-Ethylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. P (EP) as Dihydrochloride, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(4-ethyl-1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:2), N-Ethyl quetiapine dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Impurity P as Dihydrochloride, Quetiapine Impurity P as Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C19H21N3S.2ClH/c1-2-21-11-13-22(14-12-21)19-15-7-3-5-9-17(15)23-18-10-6-4-8-16(18)20-19;;/h3-10H,2,11-14H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC-Name 6-(4-ethylpiperazin-1-yl)Benzo[b][1,4]Benzothiazepin;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 396.377
Menge 25 mg
Formelmasse 395.099 g/mol