Learn More
11-Brom-1-Undecen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
11-Bromo-1-undecene is used in advanced polymer dielectrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
11-Brom-1-Undecen wird in der modernen Polymerdielektrik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 0.2422 mg/l bei 25 °C (gesch.).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
11-Brom-1-Undecen wird in der modernen Polymerdielektrik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 0.2422 mg/l bei 25 °C (gesch.).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 11-Bromo-1-undecene |
Dichte | 1.063 |
Siedepunkt | 149°C to 150°C (35 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Prozentgehaltsbereich | 0.96 |
Brechungsindex | 1.469 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1753231 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,0.2422mg/L @ 25°C (est). |
Formelmasse | 233.2 |