Learn More
11-Chlor-1,1'-di-n-propyl-3,3,3 ',3 '-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanin-Jodid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031172
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
207399-07-3
C36H44ClIN2
667.116
MFCD00191907
IRPKBYJYVJOQHQ-UHFFFAOYSA-M
2-2-2-chloro-3-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2h-indol-2-ylidene ethylidene-1-cyclohexen-1-yl ethenyl-3,3-dimethyl-1-propylindolium iodide
118987185
2-[(2E)-2-[2-Chlor-3-[(E)-2-(3,3-dimethyl-1-propylindol-1-ium-2-yl)ethenyl]cyclohex-2-en-1-yliden]ethyliden]-3,3-dimethyl-1-propylindol;iodid
CCCN1C2=CC=CC=C2C(C1=CC=C3CCCC(=C3Cl)C=CC4=[N+](C5=CC=CC=C5C4(C)C)CCC)(C)C.[I-]
207399-07-3
C36H44ClIN2
667.116
MFCD00191907
IRPKBYJYVJOQHQ-UHFFFAOYSA-M
2-2-2-chloro-3-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2h-indol-2-ylidene ethylidene-1-cyclohexen-1-yl ethenyl-3,3-dimethyl-1-propylindolium iodide
118987185
2-[(2E)-2-[2-Chlor-3-[(E)-2-(3,3-dimethyl-1-propylindol-1-ium-2-yl)ethenyl]cyclohex-2-en-1-yliden]ethyliden]-3,3-dimethyl-1-propylindol;iodid
CCCN1C2=CC=CC=C2C(C1=CC=C3CCCC(=C3Cl)C=CC4=[N+](C5=CC=CC=C5C4(C)C)CCC)(C)C.[I-]
11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide is used as a laser and IR dye. It is also used as lithographic computer to plate laser applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
11-Chlor-1,1′-Di-n-Propyl-3,3,3′,3′-Tetramethyl-10,12-Trimethylenindatricarbocyaniniodid wird als Laser- und IR-Farbstoff verwendet. Wird auch als Lithographie-Computer für Plate-Laser verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Methanol löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide
Schmelzpunkt 232°C to 234°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen It is soluble in methanol.
Formelmasse 667.12
Reinheit (%) 95%